Learn More
Thermo Scientific™ Kit de agrupación de estreptococos PathoDx™
El kit de agrupación de estreptococos PathoDx es una prueba de aglutinación de látex que se utiliza para la identificación de estreptococos beta-hemolíticos de los grupos A, B, C, F, G a partir de cultivo.
Marca: Thermo Scientific™ R62025
365.33 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice el kit de agrupación de estreptococos Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ para realizar una prueba de aglutinación de látex diseñada para identificar estreptococos betahemolíticos de los grupos de Lancefield A, B, C, F y G a partir de placas de cultivo primario. El procedimiento PathoDx utiliza un método de aglutinación de látex junto con un procedimiento de extracción con ácido nitroso1,2. La IgG acoplada al látex es altamente específica para un antígeno del grupo estreptocócico dado. Este método ofrece ventajas significativas sobre otros procedimientos de agrupación de estreptococos en términos de rapidez, simplicidad y conveniencia.
Los carbohidratos del grupo estreptocócico de los grupos estreptocócicos A, B, C, F y G son antígenos complejos con un oligosacárido de ramnosa y diferentes cadenas laterales, que constan principalmente de glucosamina, ya sea acetilada o no acetilada. En el procedimiento PathoDx, el anticuerpo específico de las partículas de látex reacciona con el antígeno del grupo estreptocócico extraído de la pared celular bacteriana y lo aglutina. La prueba está diseñada para usarse con colonias de estreptococos betahemolíticas en agar de sangre de oveja o para usarse con aislamientos de estreptococos puros en caldos de cultivo. Los reactivos están diseñados para dar una aglutinación positiva (2+ o más) con una o dos colonias de 18 a 24 horas para la mayoría de los aislados de estreptococos betahemolíticos.
- Listo para su uso: reactivos preparados
- Fácil de interpretar: el kit de agrupación de estreptococos PathoDx está diseñado para dar una reacción de aglutinación de 2+ o más con el extracto de una o dos colonias de un cultivo de 18 a 24 horas de estreptococos de los grupos de Lancefield A, B, C y G (gran variedad de colonias) en 60 segundos para la mayoría de los aislados de estreptococos. El grupo F de colonias diminutas y las cepas de colonias pequeñas de otros grupos requieren muchas más colonias (barrido pesado) para dar una reacción de aglutinación positiva. Una prueba negativa produce una apariencia lechosa uniforme sin aglutinación después de 60 segundos.
Los látex de agrupación se presentan como cinco frascos cuentagotas, uno específico para cada uno de los grupos A, B, C, F y G, cada uno con 3,0 ml de suspensión de partículas de látex azul sintético recubiertas con anticuerpo IgG de conejo sensibilizado con acida sódica al 0,098 % y ProClin 300® al 0,05 % como conservantes.
El kit de agrupación de estreptococos PathoDx también se puede utilizar con estreptococos betahemolíticos cultivados en caldo en cultivo puro. El kit contiene los siguientes reactivos:
- Látex de agrupación de estreptococos A (R62030): 1 frasco cuentagotas (tapón rojo)
- Látex de agrupación de estreptococos B (R62031): 1 frasco cuentagotas (tapón rosa)
- Látex de agrupación de estreptococos C (R62032): 1 frasco cuentagotas (tapón naranja)
- Látex de agrupación de estreptococos F (R62034): 1 frasco cuentagotas (tapón azul)
- Látex de agrupación de estreptococos G (R62035): 1 frasco cuentagotas (tapón morado)
- Control positivo (R24042): 1 frasco cuentagotas (tapón amarillo)
- Reactivo 1 (R650): 1 frasco cuentagotas (tapón rojo)
- Reactivo 2 (R62055): 1 frasco cuentagotas (tapón azul)
- Reactivo 3 (R62060): 1 frasco cuentagotas (tapón verde)
- Agitadores: 1 bolsa
- Portaobjetos desechables (R62070): 1 paquete
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Kit de agrupación de estreptococos PathoDx™ | |
Kit de pruebas de estreptococos | |
Grupo A, B, C, D, F y G |
Estreptococos beta-hemolíticos | |
1 vial de látex de grupaje de estreptococos de cada uno de los grupos A, B, C, F, G; control antígenos ABC y FG; reactivos de extracción 1, 2, 3; mezcladoras; portaobjetos desechable | |
Kit para 60 pruebas |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.