Learn More
3M™ Respiradores de media máscara reutilizables serie 7500
Los respiradores de media máscara con mayor comodidad y visibilidad utilizan un sistema de fijación de bayoneta para filtros dobles ligeros para proteger contra gases, vapores y partículas.
Marca:  3M™ 7000104177
33.77 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11703383
  • 66.75€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense) y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto. El uso incorrecto puede provocar enfermedad o la muerte.
Requires : Cartuchos o filtros compatibles.Admite filtros 3M 7093 y de la serie 2000 y cartuchos de la serie 6000.
Descripción
Descripción
La máscara duradera, reutilizable y resistente al calor está fabricada de material de silicona avanzada que resulta más suave al tacto en la cara, al mismo tiempo que el diseño de ajuste único ayuda a reducir la tensión y los puntos de presión sobre la cara. 
  • La válvula de exhalación Cool Flow™ se abre más fácilmente, lo que reduce la resistencia respiratoria de exhalación, la acumulación de calor y la humedad en la máscara
  • El arnés de cabeza de dos modos y fácil de ajustar ofrece al usuario la opción de usar el respirador en el modo tradicional o en el modo desplegable
  • La horquilla no se calentará como las horquillas metálicas, por lo que el 7500es una excelente opción para aplicaciones de soldadura
  • Tamaños codificados con colores para facilitar la identificación
 Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense) y el manual de instrucciones, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto. El uso incorrecto puede provocar enfermedad o la muerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
EN140
Media mascarilla
K7502
Silicona
M
1 unidad
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Respiradores de media máscara reutilizables serie 7500 > Modelo 7502; Medio