Learn More
WHEATON™ Snap/Clip Cap Vial
Snap/Clip Top Vials
Marca: WHEATON™ 105040
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- WHEATON™ Snap/Clip Top Vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use the WHEATON™ 22 mm LDPE Snap/Clip Closure
- Both the vials and caps are particularly suitable for the storage of powders and specimens due to the wide neck opening
- The vials have a snap ring neck finish for the 'flip off' style 22 mm flexible low density polyethylene snap cap
- Snap/Clip Top vials are available in sizes from 7 mL to 30 mL to allow flexibility in your sample storage
- 22 mm LDPE snap caps are sold separately to the vials, and the one size fits all the vial sizes
Especificaciones
Clear | |
Borosilicate Glass (Type 1, Class B) | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
72 mm | |
Vial |
27.5 mm | |
No | |
30 mL | |
Snap/Clip Cap | |
140/Pk. | |
No |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Título del producto
WHEATON™ Snap/Clip Cap Vial > Snap/Clip Cap Vial, 30 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido