Learn More
Ansell™ Guantes de impacto R-Flex Ringers 085
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
10
11
12
3XL
7
8
9
Descripción
- El guante de impacto Ringers 085 R-Flex con media inmersión de nitrilo y revestimiento de vellón de lana combina la protección contra los riesgos de impacto y los niveles más altos de resistencia frente a cortes, con un mayor calor para su aplicación en entornos fríos.
- Revestimiento de tejido transpirable desarrollado con F3 Technology™ de Ringers y un diseño patentado de TPR para una movilidad y comodidad superiores
- La palma de acabado arenoso garantiza un agarre seguro en superficies húmedas y secas, y las yemas de los dedos índice, medio y pulgar compatibles con pantallas táctiles permiten la interacción tecnológica.
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Multicolor |
Hand | Específico |
Latex Free | Sí |
Tamaño | 8 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Documentos
Product Information
Product Guides
CE Certificate
Tamaño : 250.4 kB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Ansell™ Guantes de impacto R-Flex Ringers 085 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido