Learn More
ROS Antibody (ROS1/7999R), DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20740R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ROS Monoclonal antibody specifically detects ROS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
ROS | |
Monoclonal | |
DyLight 550 | |
proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS, c-ros oncogene 1, receptor tyrosine kinase, c-ros-1, MCF3, ROS | |
Recombinant fragment corresponding to cytoplasmic domain of human ROS protein | |
0.1 mL | |
Protein Kinase | |
6098 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
ROS1/7999R | |
50 mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Título del producto
ROS Antibody (ROS1/7999R), DyLight 550, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, DyLight 550
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido