Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífugas 5910 Ri y 5920 R
Rotor Eppendorf para centrífuga 5910 Ri y 5920 R-precision en centrifugación refrigerada de gran capacidad. Adapte sus experimentos con capacidades y velocidades variadas, cestillos y adaptadores para un procesamiento eficiente de las muestras. Ideal para aplicaciones de alto rendimiento, lo que garantiza la precisión y la reproducibilidad.
Marca: Eppendorf™ 5895200001
3809.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24378" para aplicar la oferta.
Descripción
- Rotor oscilante de alta capacidad
- La amplia gama de adaptadores permite una gran versatilidad para tubos, matraces y placas
- El diseño de cubo universal admite placas y tubos
- Los adaptadores universales admiten formatos específicos de placas y tubos cónicos
- Existen tapones herméticos a los aerosoles QuickLock para centrifugar con seguridad muestras peligrosas
- Los cubos, tapones y adaptadores son esterilizables en autoclave
- Requiere cestillos y adaptadores para alojar tubos y matraces de 4 a 750 ml, y placas
Especificaciones
Rotor | |
4,347 x g | |
Centrífugas 5910 Ri y 5920 R | |
4 |
De 4 a 750 ml | |
4500 rpm | |
Cestillos universales | |
S-4xUniversal |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron