Learn More
Eppendorf™ Rotor S-96x0.2-PCR para centrífuga 5425
El rotor S-96x0.2-PCR de Eppendorf™ para la centrífuga 5425 ofrece un excelente conjunto de características para una amplia gama de aplicaciones en el campo de la biología molecular y celular, así como la bioquímica de proteínas.
Marca: Eppendorf™ 5495512004
742.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Rotor de cubo oscilante para centrífuga de sobremesa 5425Eppendorf
- Incluye cubos
- Capacidad máxima: 12 x 8 tiras de PCR de 0,1/0,2 ml o 4 x 1/4 placas de PCR 96 de Twin Tec™, divisible sin faldón o 96 tubos de PCR con 0,2 ml
- Vel. máx.: 3217 x g (6000 rpm)
Especificaciones
Aluminio | |
96 tubos de 0,2 ml para PCR, 12 tiras para PCR de 8 pocillos | |
4 cubos oscilantes |
Rotor basculante | |
Eppendorf 5425 | |
96 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers