Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío de caucho
Tubo de goma para uso con diafragma Vacuubrand y otras bombas.
Marca: VACUUBRAND™ 20686005
90.16 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
19 mm | |
45 mm | |
1 Unidad |
Caucho | |
13 mm | |
Tubos de vacío |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
8Hours
8Minutes
24Seconds
10
Título del producto
VACUUBRAND™ Tubos de vacío de caucho > Diámetro interior de los tubos:19mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido