Learn More
Hirschmann™ Pipeteador Pipetus™
Permite una configuración exacta del menisco mediante una dispensación fina con pines de válvula fabricados con compuesto de cerámica. El pipeteador Hirschmann Instruments™ Pipetus™ carga y dispensa medios con la pulsación de un botón. Se puede seleccionar una velocidad de bombeo y aspiración exacta y continuamente ajustable para llenado y ventilación en cinco fases de rendimiento armonizadas de forma precisa.
Marca: Hirschmann™ 9907200
Descripción
Se puede realizar una configuración exacta del menisco gracias a las válvulas de dispensación fina con pines de válvula fabricados de compuesto de cerámica. Las válvulas están libres de desgaste y ofrecen la máxima resistencia química. Se puede seleccionar una velocidad de bombeo y aspiración exacta y continuamente ajustable para llenado y ventilación en cinco fases de rendimiento armonizadas de forma precisa. La pantalla a color integrada muestra el modo de pipeteo, los niveles de velocidad y el estado de carga de la batería. La carga de la batería se lleva a cabo sin contactos y se controla mediante un microprocesador en una estación de carga por inducción. La sofisticada forma ergonómica ayuda a reducir la fatiga de trabajo.- Batería de NiMH
- Incluye una estación de carga y carga inductiva
- Soporte de pared estándar
- El motor de la bomba emite bajos niveles de ruido sin vibración
- Se puede realizar un pipeteo muy preciso gracias a las válvulas de dispensación fina con pines de válvula fabricados de compuesto de cerámica.
- El asiento de todos los pipets está sellado absolutamente apretado con un adaptador de silicona
- Filtro de diafragma de PTFE hidrófobo con tamaño de poro de 0,2 µm.
- Para medición, pipetas volumétricas y Pasteur, de 0,1 ml a 200 ml
Especificaciones
NiMH | |
0,2 μm | |
pipeteado preciso | |
De 0,1 a 200 ml | |
Motor de bomba | |
240 g |
PTFE | |
Pipeteador | |
Pipetas de medición, volumétricas y Pasteur | |
Cargador de 230 V con enchufe europeo, estación de parada y carga inductiva y soporte para montaje en pared estándar, soporte de pipetas con válvula de seguridad y filtro | |
UE | |
240 V |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron