Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Twilight Rush+ Platinum™
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a los arañazos |
Tipo de producto | Gafas de seguridad Rush RUSHPTWI |
N.° por paquete | 1 unidad |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Videos
-
Bolle Safety Rush+
-
Bolle Safety Platinum coating
-
Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.7 MB
Product Information
Specification Sheets
RUSHP
Tamaño : 1.2 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Bollé Safety Gafas de seguridad Twilight Rush+ Platinum™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido