Learn More
Thermo Scientific™ agar dextrosa Sabouraud
Aísle, cultive y diferencie dermatofitos, otros hongos y levaduras como la Candida albicans en una placa de medios preparada lista para su uso.
Marca: Thermo Scientific™ PO5001A
8.36 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Aísle, cultive y diferencie dermatofitos, hongos y levaduras, como las, como las Candida albicans gracias al agar de glucosa Sabouraud de ph ácido Thermo Scientific™.
Los hongos mantienen el aspecto típico de un cultivo y, de esta forma, se identifican fácilmente de acuerdo con los caracteres macroscópicos estándar. Las infecciones causadas por Candida spp. son muy diversas y varían desde una lesión superficial y local a profundas y diseminadas. Candida albicans y Candida glabrata comprenden el 70-80 % de los aislados de levadura recuperadas de pacientes con enfermedades invasivas. Este medio de cultivo, también disponible en forma de polvo, tiene aplicaciones en la supervisión medioambiental y en las pruebas de esterilidad, lo que permite implementar rápidamente medidas correctivas si unos niveles inaceptables de carga microbiana indican interrupciones en el control de procesos.No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Probado de acuerdo con BP/EP/JP/USP. | |
De 6 °C a 12 °C | |
Alemania | |
17 g ± 5 % | |
10/paq. |
Marfil, transparente | |
Monoplaca de 90 mm | |
Agar | |
Embolsado en línea, una sola capa |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6249132 | Certificado de análisis | 24/03/2025 | PO5001A |
6245943 | Certificado de análisis | 11/03/2025 | PO5001A |
6239763 | Certificado de análisis | 03/03/2025 | PO5001A |
6237583 | Certificado de análisis | 20/02/2025 | PO5001A |
6234193 | Certificado de análisis | 18/02/2025 | PO5001A |