Learn More
SCAT™ Tapones de seguridad para HPLC, V2.0
Las tapas de seguridad V2.0 están diseñadas para la extracción segura de disolventes cuando se trabaja con cualquier sistema de HPLC/UHPLC. Extraiga sus disolventes de forma segura de las botellas y los depósitos sin exponerse a los gases y vapores peligrosos de los disolventes.
en la oferta - 170.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Sistemas HPLC |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Frascos de laboratorio |
Código de producto | Marca | Incluye | Material | Tamaño de rosca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Material | Tamaño de rosca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17172036
![]() |
SCAT™
307100 |
1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire | PTFE | GL/S40 | Tapón de seguridad I |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17843530
|
SCAT™
307109 |
1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire | Politetrafluoroetileno (PTFE) | GL/S40 | Tapón de seguridad para residuos I |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16403789
![]() |
SCAT™
307019 |
1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire | Politetrafluoroetileno (PTFE) | GL 45 | Tapón de seguridad I |
115.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
17833530
![]() |
SCAT™
307019-PP |
1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire | Polipropileno | GL 45 | Tapón de seguridad I |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16453819
![]() |
SCAT™
399019 |
1 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire 90° inclinada | Politetrafluoroetileno (PTFE) | GL 45 | Tapón de seguridad I |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17112576
![]() |
SCAT™
307101 |
2 conexiones PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, tapón ciego de PFA, válvula de aire | PTFE | GL/S40 | Tapón de seguridad II |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17150711
![]() |
SCAT™
307006 |
2 conexiones PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, tapón ciego de PFA, válvula de aire | PTFE | GL 28 | Tapón de seguridad II |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16403809
![]() |
SCAT™
307909 |
2 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire | Politetrafluoroetileno (PTFE) | GL 45 | Tapón de seguridad II |
125.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
16483819
![]() |
SCAT™
399909 |
2 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire 90° inclinada | Politetrafluoroetileno (PTFE) | GL 45 | Tapón de seguridad II |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16439423
![]() |
SCAT™
307910 |
3 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire | Politetrafluoroetileno (PTFE) | GL 45 | Tapón de seguridad III |
159.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16463799
![]() |
SCAT™
307410 |
4 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire | Politetrafluoroetileno (PTFE) | GL 45 | Tapón de seguridad IV |
167.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17848733
![]() |
SCAT™
307410-PP |
Air Valve, Change Indicator, 4 PFA Fittings (1.6 mm OD), 4 PFA Fittings (2.3 mm OD), 4 PFA Fittings (3.2 mm OD), 3 PFA Blind Plug, Labeling Field | Polipropileno | GL 45 | Safety Cap IV |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16493799
![]() |
SCAT™
307520 |
6 conexión PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, válvula de aire | Politetrafluoroetileno (PTFE) | GL 45 | Tapón de seguridad VI |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17868733
|
SCAT™
309035 |
1 x PTFE 4 mm OD Fitting, Air Valve | PTFE | GL 45 | Safety Cap I | N/A | N/A | N/A | |||||
18686488
![]() |
SCAT™
307909-PP |
Safety Cap II: 1 x air valve, 1 x change indicator, 2 x PP fitting 1.6/2.3/3.3 mm OD, 1 x PP blind plug, 1 x labelling field | Polipropileno | GL45 | SafetyCap |
121.00€
1 hoja |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
18616498
![]() |
SCAT™
307910-PP |
Safety Cap III: 1 x air valve, 1 x change indicator, 3 x PP fitting 1.6/2.3/3.3 mm OD, 2 x PP blind plug, 1 x labelling field | Polipropileno | GL45 | SafetyCap |
128.00€
1 hoja |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Los tapones de seguridad SCAT™ V2.0 proporcionan la máxima seguridad para el suministro de disolventes para HPLC.
- Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
- Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
- Estructura estable para una mayor seguridad y manipulación sencilla
- Resistente a productos químicos como disolventes orgánicos agresivos
- Diseño atractivo y disposición clara de las conexiones
- Diseño mejorado para facilitar la conexión de capilares en varios colores
- Válvula de aire libre con indicador de cambio incluido con cada tapón de seguridad
Especificaciones
Sistemas HPLC | |
Frascos de laboratorio |