Learn More
Salicilamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11469712
Salicilamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469712
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Código de producto. 11469712
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10797.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Salicylamide is used in combination with both aspirin and caffeine in the over-the-counter pain remedies. It is used as an analgesic and as an antipyretic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La salicilamida se usa en combinación con aspirina y cafeína en los remedios para el dolor de venta libre. Se utiliza como analgésico y antipirético.
Solubilidad
Soluble en agua (2,06 mg/ml a 25 °C), cloroformo, dimetilsulfóxido, alcohol y metanol (100 mg/ml).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-45-2
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007978
Clave InChI SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevinMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylamide
Punto de fusión 138°C to 142°C
Punto de ebullición 181°C (14 mmHg)
Cantidad 1000 g
Beilstein 742439
Índice Merck 14,8328
Información de solubilidad Soluble in water (2.06mg/ml at 25°C),chloroform,dimethyl sulfoxide,alcohol,and methanol (100mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253224 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/11/2024 Catalog NumberA10797.0B,A10797.30
Número de loteU13K005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/08/2024 Catalog NumberA10797.0B,A10797.30
Número de loteS09J052 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/06/2023 Catalog NumberA10797,A10797.0B,A10797.30
Número de lote10202789 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/08/2022 Catalog NumberA10797.0B,A10797.30
Número de loteU08I046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/08/2022 Catalog NumberA10797.0B,A10797.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Salicilamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >