Learn More
Sartorius Sartolab P20
Pressure filtration unit for sterile filtration or clarification of media, aqueous solutions and solvent mixtures in batches ranging from 100 ml to 5 L.
Marca: Sartorius 18090----------D
110.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- It features a female luer-lock inlet and a male luer-lock outlet
- Highest flow rates with a large surface of filtration (20 cm²)
- No loss of protein with a low binding membrane
- Low dead volume due to an optimized membrane support
- Versions available with a prefilter for high particle load solutions
- Sartolab P20 Plus with an incorporated prefilter is recommended for difficult-to-filter solutions such as media that contains serum
Especificaciones
Single-use | |
Sartolab P20 | |
PES | |
5 L | |
20 cm² | |
1 mL |
Ready-to-Use Pressure Filter | |
Policarbonato | |
0,2 μm | |
Estéril | |
Pressure filter | |
61 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Sartorius Sartolab P20 > Pore Size: 0.2 μm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido