Learn More
Sartorius Unidad de filtración en vacío Sartolab™ RF
Las unidades de filtración en vacío Sartorius Sartolab™ RF son unidades de un solo uso para la filtración estéril de una muestra.
Marca: Sartorius 180F03---------E
147.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Compuesto por:
- Un embudo graduado con una membrana de polietersulfona (PES), un adaptador de vacío y un tapón
- Un frasco, con graduación y campo de escritura
- Un conector de tubo para conexión de vacío (para filtración independiente)
- Un tapón de rosca para el almacenamiento del material filtrado (envasado individualmente para mantener la esterilidad)
Ventajas:
- Caudales más altos con una gran zona de filtración
- Sin pérdida de proteína con una membrana de afinidad de proteínas baja
- Bajo volumen de retención debido a un soporte de membrana optimizado
- Puede utilizarse como sistema independiente o con la MultiStation de Sartolab™, que permite la filtración paralela de hasta 6 muestras
Especificaciones
Sí | |
Sartolab™ RF | |
PES | |
250 mL | |
Matraz receptor | |
250 mL |
Vacuum Filter | |
Poliestireno | |
0,45 μm | |
Estéril | |
Vacuum Filter |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora