Learn More
Sartorius Unidad de filtración en vacío Sartolab™ RF
Las unidades de filtración en vacío Sartorius Sartolab™ RF son unidades de un solo uso para la filtración estéril de una muestra.
Marca: Sartorius 180F04---------E
236.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Compuesto por:
- Un embudo graduado con una membrana de polietersulfona (PES), un adaptador de vacío y un tapón
- Un frasco, con graduación y campo de escritura
- Un conector de tubo para conexión de vacío (para filtración independiente)
- Un tapón de rosca para el almacenamiento del material filtrado (envasado individualmente para mantener la esterilidad)
Ventajas:
- Caudales más altos con una gran zona de filtración
- Sin pérdida de proteína con una membrana de afinidad de proteínas baja
- Bajo volumen de retención debido a un soporte de membrana optimizado
- Puede utilizarse como sistema independiente o con la MultiStation de Sartolab™, que permite la filtración paralela de hasta 6 muestras
Especificaciones
Sí | |
Sartolab™ RF | |
PES | |
500 mL | |
Matraz receptor | |
500 mL |
Vacuum Filter | |
Poliestireno | |
0,45 μm | |
Estéril | |
Vacuum Filter |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
4Minutes
49Seconds
18