Learn More
Sartorius Papel de impresora, etiquetas y tinta para impresoras YDP
Papel de impresora, etiquetas y tinta para su uso con impresoras de laboratorio YDP30 e YDP40. Diseñados para producir impresiones rápidas y claras. Elija rollos de papel normales o autoadhesivos con cintas de tinta para la impresión por transferencia térmica o rollos de papel normales solo para la impresión térmica directa.
Marca:  Sartorius 69Y03287
27.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15318824
  • 28.55€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Papel de impresora, etiquetas y tinta para su uso con impresoras de laboratorio YDP30 e YDP40. Diseñados para producir impresiones rápidas y claras. Elija rollos de papel normales o autoadhesivos con cintas de tinta para la impresión por transferencia térmica o rollos de papel normales solo para la impresión térmica directa.
Para su uso con las impresoras de laboratorio YDP30 e YDP40
  • La impresora YDP30 Premium imprime tanto con métodos de impresión térmica directa como por transferencia térmica
  • La impresora estándar YDP40 solo utiliza impresión térmica directa
Papel y cintas de tinta especializados
  • La impresión térmica directa es ideal para requisitos menos estrictos (sólo rollos de papel)
  • La impresión por transferencia térmica crea impresiones resistentes a la decoloración para el uso en áreas reguladas
    • La opción incluye papel y cinta de tinta
    • Elija entre rollos de papel estándar o autoadhesivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Paper
Blanco
24 m
280 m
Papel para impresora estándar
Yes
78,7 ft
918,6 ft
Impresora de laboratorio estándar YDP40 o impresora de laboratorio Premium YDP40
5 paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Papel de impresora, etiquetas y tinta para impresoras YDP > Tipo de producto: Papel de impresora estándar; para su uso con: Impresora de laboratorio estándar YDP40 o impresora de laboratorio Premium YDP40