Learn More
Sartorius Concentradores centrifugos de PES Vivaspin™ Turbo 15
BIOPHARMA
Combina membranas gemelas de flujo alto con un diseño interior elegante para un rendimiento superior. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 ofrecen una concentración ultrarrápida y una recuperación de concentrado prácticamente completa. Disponible en una gama MWCO en paquetes de 12 o en cómodos paquetes de 48.
Marca:  Sartorius VS15T21
165.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12683465
  • 232.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Combina membranas gemelas de flujo alto con un diseño interior elegante para un rendimiento superior.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 ofrecen una concentración ultrarrápida y una recuperación de concentrado prácticamente completa.Disponible en una gama MWCO en paquetes de 12 o en cómodos paquetes de 48.
Dos membranas verticales con un diseño interior elegante que consiguen una concentración ultrarrápida
  • En un solo paso, las soluciones de 15 ml se pueden concentrar hasta 150x en 10–30 minutos
  • Membranas de PES grandes y de alto flujo que ofrecen una unión a proteínas ultra-baja y bajos niveles de extraíbles
  • Presión de filtración alta y constante que permite un flujo cruzado óptimo para minimizar el ensuciamiento de la membrana
Diseñado para obtener la máxima comodidad, seguridad y recuperación de muestras
  • El bolsillo angular, que facilita el pipeteado, proporciona una fácil recuperación del retenido de más del 95 %
  • Elimina el riesgo de filtración de muestras hasta la sequedad
  • Carcasa de poliestireno inerte estable con alta compatibilidad química (pH 1–14)
  • Tecnología de unión UV para una transición suave entre la membrana y. vivienda
  • Graduación de volumen para una fácil monitorización del volumen de concentrado y 100 µl volumen sin salida
Compatibilidad universal para rotores que acepten tubos con fondo cónico de 50 ml
  • Procesa volúmenes de muestras de hasta 15 ml en rotores de vasos basculantes (11 ml en rotores de ángulo fijo)
  • Diseñadas para rotores con capacidad para tubos cónicos Falcon de 50 ml:
    • Beckman Allegra 25R con rotor basculante TS-5.1-500 cestillos BUC 5, adaptadores
    • Rotor de ángulo fijo de 25° Beckman TA-10.250 con adaptadores 356966
    • Multifuge 3 S-R con rotor 75006445, cestillos 75006441, adaptadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Single-use
Centrifuge
30 kDa
Non-sterile
Aplicaciones de intercambio de tampones, concentración o desalinización
4,000 xg
Centrifugal Concentrator
11,8 cm
Ultrafiltration
PES
15 mL
7,2 cm2
Poliestireno
12/paq.
11 ml (rotor de ángulo fijo); 15 ml (rotor basculante)
27 mm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote250400747 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha08/03/2025 Catalog NumberVS15T21
Número de lote244800617 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha30/01/2025 Catalog NumberVS15T21
Número de lote241200137 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha20/07/2024 Catalog NumberVS15T21
Número de lote240300137 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha16/05/2024 Catalog NumberVS15T21
Número de lote234500057 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha12/02/2024 Catalog NumberVS15T21
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Concentradores centrifugos de PES Vivaspin™ Turbo 15 > 30.000 MWCO; 12/paq.