Learn More
Kartell™ Viales de centelleo
Diseñados con paredes resistentes para minimizar las pérdidas de disolvente. Los viales de centelleo Kartell™ son compatibles con todos los contadores de centelleo de líquidos.
Marca:  Kartell™ 0093400
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10172611
  • 386.00€ / paquete de 2000
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Irrompibles
  • Disponibles en tamaños macro o mini
  • Se suministran con tapones de rosca
  • Marcado CE, aprobado por IVD 
Especificaciones
Especificaciones
Translúcido
Polietileno
Polipropileno
52,5 mm
13,71 mm
4 ml
Tapón de rosca
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kartell™ Viales de centelleo > Capacidad: 4 ml