Learn More
BRAND™ Lámina de sellado Seal-R-film™
GREENER_CHOICE
No más derrames, evaporación y contaminación La lámina de sellado Seal-R-film™ sella vasos de precipitados, matraces y otros recipientes. Siempre se adapta, incluso con formas irregulares.
Marca:  BRAND™ 701626
93.85 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16455314
  • 96.20€ / 15 metros
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La lámina de sellado puede estirarse hasta tres veces su longitud original.
  • La lámina Seal-R-film™ siempre se adapta, incluso con formas irregulares.
  • Por motivos de trazabilidad, cada rollo dispone de identificación de lote.
  • Con el cortador BRAND para la lámina de sellado podrá cortar rollos con anchos de 50 y 100 mm de forma eficiente y económica, y almacenarlos de forma limpia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Lámina de sellado BRAND Seal-R-film™, longitud 15m, anchura 500mm
15 m
Vasos de precipitados, matraces y otros recipientes
500 mm
Cera mineral, poliolefina
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Lámina de sellado Seal-R-film™ > L x An: 15 m x 500 mm
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.