Learn More
Sartorius™ Balanza analítica Secura™
Features built-in protection systems for complete reliability and regulatory compliance.
Marca: Sartorius™ SECURA225D-1CEU
9270.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistemas de protección integrados para minimizar el riesgo de obtener resultados incorrectos
- Mensajes de alarma en tiempo real y guía interactiva para nivelar y evitar resultados imprecisos
- SQmin para detección automática y monitorización activa para garantizar que se esté en el rango de funcionamiento USP aceptable y obtener así resultados fiables
- Función de ajuste interno totalmente automática, isoCAL, para alta precisión en todo momento
- Cal Audit Trail para tener documentación rastreable de todos los datos de calibración y ajuste
- Documentación segura y clara por muestra e identificadores de lote para mantener un seguimiento perfecto de los datos de pesaje
- Impresión conforme a GLP-|GMP
- Funciones de seguridad de contraseña estándar para que no se pueda manipular sin autorización
- Función directa de PC integrada y conectividad Plug and Work (enchufar y listo) a impresora Sartorius
Especificaciones
Transferencia de datos directa a PC, Plug and Play a la impresora Sartorius | |
Pantalla táctil en color | |
Adaptador universal de corriente, tapa de uso, guía de aplicación, tapa antipolvo para balanzas analíticas y anillo protector contra corrientes de aire para balanzas de 0,1 mg | |
0,1, 0,2 mg | |
0,03/0,07 mg | |
Balanza analítica | |
218 mm Cámara | |
Muestra de 8,2 mg |
120/220g | |
0,01, 0,1 mg | |
Soporte de nivel en tiempo real | |
225 | |
2, 6 s | |
376 x 218 x 316 mm | |
80 mm | |
100/240 V 50/60 Hz |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Sartorius Secura laboratory balance user interface
Título del producto
Sartorius™ Balanza analítica Secura™ > Modelo: 225; Capacidad: 120/220 g; legibilidad: 0,01/0,1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido