Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integrated Capillary Protector
El protector capilar integrado (ICP) SeqStudio de Applied Biosystems se utiliza en el cartucho SeqStudio.Relleno de gel y de un solo uso.
Marca: Applied Biosystems™ A31923
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El protector capilar integrado (ICP) SeqStudio™ de Applied Biosystems™ se utiliza en el cartucho SeqStudio.El protector capilar integrado protege los extremos capilares del cartucho.El protector está relleno de gel y es de un solo uso.Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador a una temperatura de entre 2 y –8°C. | |
Protector capilar integrado | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
SeqStudio™ | |
1 each |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
User Bulletin: SeqStudio Genetic Analyzer for HID - New software features verification studies and validation studies
Versión: A
Tamaño : 1.3 MB
User Guide: SAE Administrator Console v2
Versión: J
Tamaño : 4.7 MB
User Guide: SeqStudio Genetic Analyzer Instrument and Software
Versión: C
Tamaño : 37.3 MB
Site Prep Guide: SeqStudio Genetic Analyzer
Versión: B.0
Tamaño : 251 kB
Getting Started Guide: SeqStudio Genetic Analyzer
Versión: B.0
Tamaño : 8.7 MB
Product Sheet: SeqStudio Integrated Capillary Protector (ICP)
Versión: A.0
Tamaño : 179.2 kB
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2312248 | Certificado de conformidad | 28/01/2025 | A31923 |
2401251 | Certificado de conformidad | 28/01/2025 | A31923 |
2401252 | Certificado de conformidad | 28/01/2025 | A31923 |
2401250 | Certificado de conformidad | 28/01/2025 | A31923 |
2402254 | Certificado de conformidad | 26/01/2025 | A31923 |
Título del producto
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integrated Capillary Protector >
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Share a Content Correction