Learn More
BINDER™ Serie BF Avantgarde.Line - Estándar-Incubadoras, con convección forzada
La incubadora BINDER de la serie BF Avantgarde.Line con convección forzada resulta idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente a plena carga y con altos índices de carga. Además destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación.
Marca: BINDER™ 9010-0321
7576.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24371" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Las incubadoras BINDER de la serie BF con convección forzada también son ideales para tareas de incubación difíciles, con seguridad y precisión garantizadas incluso cuando están completamente cargadas y bajo altos rendimientos de lotes.
- Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
- Convección forzada
- Controlador con pantalla LCD
- Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
- Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
- 2 gradillas cromadas
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma visual
- Diseño de mango ergonómico
- Puerto USB para el registro de datos
Especificaciones
25.9 cu. ft. | |
45 kg | |
No esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
Forzado | |
Sin iluminación | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Cámara de secado y calentamiento | |
Glass Door | |
BF720-230 V | |
1165 x 870 x 1590 mm | |
230 V | |
7,6 A |
99.2 lb. | |
BF720-230 V, estándar, Avantgarde.Line serie BF: estufas microbiológicas estándar con convección forzada, 734 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
734 l | |
Tecnología APT.line™ | |
Ninguno | |
Acero inoxidable | |
2 estándar/16 máx. | |
Ambiente +10 °C a 100 °C | |
LCD | |
Convección forzada | |
1000 x 565 x 1300 mm | |
165 kg | |
1,75 kW | |
50/60 Hz |