Learn More
BINDER™ Serie KBF-S Solid.Line - Cámaras de clima constante con amplios rangos de temperatura/humedad
La cámara climática Solid.Line KBF-S es una solución personalizada para pruebas a largo plazo y pruebas de estabilidad acelerada de productos farmacéuticos de acuerdo con la directriz ICH Q1A. El interior sin corrosión ni condensación también garantiza niveles de humedad y temperatura excepcionalmente estables, incluso cuando está completamente cargado.
Marca: BINDER™ 9020-0372
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Intervalo de temperatura: de 0 °C a + +70 °C
- Rango de humedad: del 20 % al 80 % de humedad relativa
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Regulación de humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor
- Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad junto con información adicional y alarmas
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
- Cámara interna hecha completamente de acero inoxidable
- 2 gradillas de acero inoxidable, incluye soportes para estantes
- Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierdo
- Ruedas dobles sólidas con frenos, de 240 l
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Suministro de agua independiente a través del depósito
Especificaciones
36 cu. ft. | |
45 kg | |
1020 l | |
Sin iluminación | |
2 estándar/15 máx. | |
Del 20 al 80 % | |
Cámara de humedad | |
Del 20 al 80 % de HR | |
KBFS1020-230 V | |
976 x 836 x 1250 mm | |
379 kg | |
2 kW | |
50/60 Hz |
99.2 lb. | |
KBFS1020-230 V, estándar, serie KBF-S Solid.Line: cámaras climáticas constantes con gran intervalo de temperatura/humedad, 1020 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
CEE | |
De 0 °C a 70 °C | |
LCD | |
45 kg | |
2 | |
1255 x 1230 x 1925 mm | |
200 V | |
16 A |
Videos
-
Binder KBF humidity test chambers