Learn More
BINDER™ Cámara de secado al vacío serie VDL para disolventes inflamables
The VDL Series safety vacuum drying chambers ensure maximum safety when drying organic solvents. Explosion-protected unit with classification according to ATEX directive 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X.
14435.00€ - 20120.00€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Temperatura (métrico) | De 10 °C a 110 °C |
Tipo | Cámaras de secado al vacío |
Pantalla | TFT táctil |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16699682
![]() |
BINDER™
9630-0009 |
24 l |
14435.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
16659322
![]() |
BINDER™
9630-0010 |
55 l |
15680.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
16666483
![]() |
BINDER™
9630-0011 |
119 l |
20120.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Temperature range: +9°C above ambient temperature to +220°C
- Controller with digital display of pressure and temperature
- Program-controlled drying monitoring with automatic ventilation at end of process
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- 1 aluminum expansion rack, can be custom-positioned
- Inert gas connection
- Universal access port DN 16 - for the introduction of external measuring devices
- Shatterproof, spring-mounted safety glass panel
- Large viewing window with option of interior lighting
- Computer interface: Ethernet
- 2 relay outputs, 24 V DC (max. 0.4 A)
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Cámaras de secado al vacío | |
Acero inoxidable | |
0 à 1100 mbar | |
50/60 Hz |
De 10 °C a 110 °C | |
TFT táctil | |
NEMA 5-20P | |
200 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BINDER™ Cámara de secado al vacío serie VDL para disolventes inflamables