Learn More
Gel de sílice de tamaño de poro de 60 Angstrom, de 20 a 45 micras, para cromatografía de columnas, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical S/0692/60
105.07 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Jarra de plástico para polvo | |
1 kg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
33Hours
12Minutes
41Seconds
19 -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
3Hours
12Minutes
41Seconds
19
Título del producto
Gel de sílice de tamaño de poro de 60 Angstrom, de 20 a 45 micras, para cromatografía de columnas, Fisher Chemical™ > 1 kg, Jarra de plástico para polvo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido