Learn More
Trifluorometanosulfonato de plata, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Silver trifluoromethanesulfonate is useful in halide abstraction. It helps in activating sulphur protecting groups at the anomeric centres of carbohydrates in the presence of iodine. It is employed as a triflating agent in combination with Palladium compounds, as a catalyst for cross coupling reactions, and in several organic transformation reactions. Polyurethanes prepared from silver triflate exhibit high permeability and selectivity towards olefins in their separation from paraffin mixtures. Polyethylene oxide - silver triflate composites find application in humidity sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silver trifluoromethanesulfonate |
Punto de fusión | 356°C |
Color | Blanco |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 2 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Beilstein | EM>10, |
Información de solubilidad | Soluble in water and also in most organic solvents. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.93 |
Olor | Odorless |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463793 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | 088722.09,088722.18,088722.04 |
I12M24 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 088722.09,088722.18,088722.04 |
10190668 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 088722.09,088722.18,088722.04 |
10190039 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 088722.09,088722.18,088722.04 |
F27R006 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 088722.09,088722.18,088722.04 |
Seguridad y manipulación
- Silver trifluoromethanesulfonate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Silver trifluoromethanesulfonate