Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 0.5 mL - Microtube
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 0.5 mL - Microtube ensures secure sample storage. With a unique locking mechanism, these tubes prevent accidental opening, safeguarding precious samples. Ideal for PCR, these tubes offer reliability and ease in a compact design.
Marca: Eppendorf™ 0030123603
61.16 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
- La tapa con bisagra evita aperturas accidentales durante la incubación y el almacenamiento
- El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
- Fabricados sin biocidas, suavizantes ni agentes de liberación para molde (materiales que pudieran afectar de forma negativa a los bioensayos)
- Estabilidad de centrifugación g-Safe™ de hasta 30 000 x g que evita la pérdida de muestras debido a la rotura del tubo
- Proporciona una seguridad adicional al trabajar con muestras peligrosas
- Sellado con tapa preciso para reducir al mínimo las tasas de evaporación durante el almacenamiento a largo plazo
- Tapa mate de gran tamaño, superficie en el lateral para facilitar el etiquetado
- Funciona con temperaturas comprendidas entre los - 86° y los 100 °C
- Capacidad de esterilización en autoclave (121 °C, 20 min)
Información de órdenes
Assorted packages include 100 each of natural, blue, green, red and yellow
Especificaciones
Tapa con bisagra | |
Polipropileno | |
0,5 ml | |
Polipropileno | |
10 x 50 | |
-122.8°F to +212°F | |
No estéril | |
Sí | |
Safe-lock Lid | |
30 000 x g |
Incolora | |
Sí | |
Incolora | |
Incubación y almacenamiento | |
Bolsa | |
De −86° a 100 °C | |
Apto para análisis forenses de ADN | |
0.02 oz. | |
Cylindrical | |
Locking Snap-cap Microtube |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora