Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicarbonato de sodio, 99,5 %, para bioquímica Código de producto.: 12655057
Thermo Scientific Chemicals Bicarbonato de sodio, 99,5 %, para bioquímica
Código de producto. 12655057
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 12655057
Marca: Thermo Scientific Chemicals 447100010
Solicitar formato a granel o personalizado
Tampón biológicos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate
Punto de fusión 270.0°C
CAS 144-55-8
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular CHNaO3
Fórmula lineal NaHCO3
Número MDL MFCD00003528
Índice Merck 158719
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
Información de solubilidad Clear colorless
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Bioquímica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466185 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/10/2024 Catalog Number447100010,447102500
Número de loteA0455005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number447100010,447102500
Número de loteA0452361 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number447100010,447102500
Número de loteA0450217 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number447100010,447102500
Número de loteA0393940 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number447100010,447102500
Nombre del producto
  • Sodium bicarbonate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Bicarbonato de sodio, 99,5 %, para bioquímica >