Learn More
Cloruro de sodio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11351679
Cloruro de sodio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351679
10 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Código de producto. 11351679
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012314.A9
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodium chloride is widely used as a food additive, and a preservative. It is employed in the Chloralkali process for producing chlorine and sodium hydroxide, in the Solvay process for producing sodium carbonate and calcium chloride, in the Mannheim process and in the Hargreaves process for producing sodium sulfate and hydrochloric acid. It is used in the manufacture of sodium chlorate, water softening and de-icing of roadways. Further it is used in several industries like pharmaceutical, textile, dyeing, rubber food and agriculture. It is used in the processing of steel, copper, vanadium, and other metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Nombre de nota For analysis ACS
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min
Nombre IUPAC cloruro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Densidad 2.165g/mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN27L031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Catalog Number012314.A9,012314.36,012314.A3
Número de loteN27L001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/02/2025 Catalog Number012314.A9,012314.36,012314.A3
Número de loteN18L061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Catalog Number012314.A9,012314.36,012314.A3
Número de lote2404508 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number012314.A9,012314.36,012314.A3
Número de lote2497961 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number012314.A9,012314.36,012314.A3
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de sodio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals >