Learn More
Cloruro sódico, ACS, ≥ 99 %, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Used for the precipitation of DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1413°C |
Nombre del producto químico o material | Sodium Chloride |
Punto de fusión | 801°C |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 10 kg |
Nombre IUPAC | sodio;cloruro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.44 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | ACS |
Envase | Frasco de plástico |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
244956 | Certificado de análisis | 17/12/2024 | J21618.A9,J21618.A7,J21618.36,J21618.A1 |
242913 | Certificado de análisis | 12/06/2024 | J21618.A9,J21618.A7,J21618.36,J21618.A1 |
240818 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | J21618.A9,J21618.A7,J21618.36,J21618.A1 |
241801 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | J21618.A9,J21618.A7,J21618.36,J21618.A1 |
240136 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | J21618.A9,J21618.A7,J21618.36,J21618.A1 |