Learn More
Hidróxido de sodio, solución estandarizada de 1,0 N, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11303757
Hidróxido de sodio, solución estandarizada de 1,0 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303757
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Código de producto. 11303757
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035629.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodium hydroxide, 1.0N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticMostrar másMostrar menos
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Información de solubilidad Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Aspecto Colourless liquid
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN14L503 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/03/2025 Catalog Number035629.M4,035629.K2,035629.K7
Número de loteN26L509 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/03/2025 Catalog Number035629.M4,035629.K2,035629.K7
Número de loteW06K525 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/03/2025 Catalog Number035629.M4,035629.K2,035629.K7
Número de lote62500028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/02/2025 Catalog Number035629.M4,035629.K2,035629.K7
Número de loteZ14K513 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/12/2024 Catalog Number035629.K2,035629.M4,035629.K7
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidróxido de sodio, solución estandarizada de 1,0 N, Thermo Scientific Chemicals >