Learn More
L-lactato de sodio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11353556
L-lactato de sodio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353556
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11353556
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14500.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodium L-lactate is used as a food additive, preservative, acidity regulator and bulking agent. It finds application in shampoo and liquid soaps and other related products. It acts as an effective humectant and moisturizer. It is used in the treatment of arrhythmias.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-lactato de sodio se utiliza como aditivo alimentario, conservante, regulador de la acidez y agente aglutinante. Se utiliza en el champú y los jabones líquidos y otros productos relacionados. Actúa como hidratante y humectante eficaz. Se utiliza en el tratamiento de las arritmias.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 867-56-1
Fórmula molecular C3H5NaO3
Número MDL MFCD00066576
Sinónimo sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium saltMostrar másMostrar menos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium L-lactate
Punto de fusión ∼160°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4567087
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.06
Porcentaje de pureza ≥98%
Sensibilidad Hygroscopic
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10234790 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog NumberL14500.14,L14500.06,L14500.PG
Número de lote10201409 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL14500.14,L14500.06
Número de lote10178165 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL14500.14,L14500.06
Número de lote10193762 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL14500.14,L14500.06
Número de lote10211596 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL14500.14,L14500.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
L-lactato de sodio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >