Learn More
Sulfato de sodio, 99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
22.16€ - 208.04€
CAS | 7757-82-6 |
---|---|
Fórmula molecular | Na2O4S |
Peso molecular (g/mol) | 142.04 |
Número MDL | MFCD00003504 |
Clave InChI | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
PubChem CID | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10388090
|
Thermo Scientific Acros
196640250 |
25 g | Frasco de vidrio |
22.16€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10032580
|
Thermo Scientific Acros
196640010 |
1 kg | Frasco de plástico |
28.30€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10032590
|
Thermo Scientific Acros
196640025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
56.38€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10493372
|
Thermo Scientific Acros
196640050 |
5 kg | Frasco de plástico |
91.25€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10168282
|
Thermo Scientific Acros
196640251 |
25 kg | Tambor de fibra |
208.04€
25 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
7757-82-6 | |
142.04 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
24436 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
CHEBI:32149 |
Especificaciones
>1700.0°C | |
884.0°C | |
Blanco | |
98.5% min | |
Na2SO4 | |
01,1103 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
disodio; sulfato | |
24436 | |
142.04 | |
Extra puro |
Sodium sulfate | |
7757-82-6 | |
Polvo cristalino | |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
15, 8809 | |
Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
142.04 | |
CHEBI:32149 | |
99% | |
2.68 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-820-9