Learn More
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - F1 de OIML, NVLAP
Se suministran con un certificado acreditado de NVLAP y se ajusta para cumplir o superar las tolerancias F1 de OIML.
Marca:  Ohaus™ 80780338
43.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16662432
  • 46.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 1 kilogramo están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
  • El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Certificado acreditado por NVLAP
0,040 kg
0,060 mg
Acero inoxidable (304)
200 mg
Caja protectora
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - F1 de OIML, NVLAP > 200 mg