Learn More
Cole-Parmer™ Adjustable Bath Tray for Cole-Parmer™ IC-300 Series Circulators and WBU-200 Series Water Baths
Enhance the performance of your Cole-Parmer™ baths and circulators.
Marca: Cole-Parmer™ 12122-78
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tapas, bandejas, sondas de temperatura y otros accesorios para el baño.
- Con el apoyo de una cadena de bolas y una pinza, las bandejas de acero inoxidable se pueden utilizar para alterar la profundidad del baño.
Especificaciones
Adjustable Bath Tray, for 12 Liter Baths | |
Unheated water bath 16101-88 | |
Acero inoxidable |
12 l | |
Bandeja ajustable |
Título del producto
Cole-Parmer™ Adjustable Bath Tray for Cole-Parmer™ IC-300 Series Circulators and WBU-200 Series Water Baths > Capacidad: 12 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido