Learn More
Cole-Parmer™ Recipiente recubierto de acero inoxidable
Utilice estos versátiles recipientes para una gran variedad de aplicaciones. Los recipientes cerrados con tapa de acero inoxidable resultan ideales para el almacenamiento general. Mantenga la suciedad y otros contaminantes gracias a la tapa incluida.
125.00€ - 200.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 182 °C |
Tipo | Recipiente |
Esterilidad | Estériles |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11707984
|
Cole-Parmer™
07250-00 |
300 ml |
125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11727984
|
Cole-Parmer™
07252-00 |
1500 ml |
150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11748104
|
Cole-Parmer™
07254-00 |
4000 ml |
171.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11742315
|
Cole-Parmer™
07256-00 |
6000 ml | N/A | ||||||
11752315
|
Cole-Parmer™
07258-00 |
7400 mL | N/A | ||||||
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable de calibre medio 304
- No corrosivo
- Fácil de limpiar
- Tapa incluida
- Resiste temperaturas de hasta 182 °C (650 °F)
Especificaciones
Acero inoxidable | |
182 °C | |
Recipiente | |
Estériles |