Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo deslizante de acero inoxidable para SF30, 15 mm
Bandejas antigoteo deslizante no perforadas fabricadas en acero inoxidable.
Marca:  Memmert™ SF30B02070
Código de producto. 17578225
  • 82.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Accesorio
  • Puede afectar a la distribución de la temperatura
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizador SF30
Bandeja antigoteo
Borde: 15 mm
Acero inoxidable
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo deslizante de acero inoxidable para SF30, 15 mm > Para su uso con: SF30