Learn More
Sartorius™ Cucharón de laboratorio de pesaje de acero inoxidable
Weighing scoop for use with laboratory balances.
Marca: Sartorius™ 641214
107.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Weighing scoop of chrome nickel steel
Especificaciones
Cuchara de pesaje | |
Esterilizable en autoclave | |
90 x 32 x 8 mm |
Acero inoxidable | |
No estéril |