Descripción
- Para utilizar con minicentrífuga Fisherbrand™
- Admite: tubo de 12 ml x 1,5 ml/2,0 ml
- Limita el ruido y la aspiración que pueden escapar de los tubos
Especificaciones
Plástico | |
Cubierta del rotor | |
Minicentrífuga |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Fisherbrand™ Cubierta del rotor estándar > Para utilizar con: minicentrífuga
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido