Learn More
Sampling Systems™ Embudo líquido desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Ideal para laboratorios, entornos farmacéuticos, salas limpias y fabricación de productos químicos. El embudo líquido desechable de Sampling Systems™ SteriWare™ viene envasado individualmente después de ser moldeado y empacado en una sala limpia clase 100.000.
Marca:  Sampling Systems™ 8370H-100S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16269421
  • 168.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con HDPE
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
100 mm
12 mm
Estéril
Embudo para líquidos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote121370 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/03/2025 Catalog Number8370H-100S
Número de lote118487 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/12/2024 Catalog Number8370H-100S
Número de lote118487 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/12/2024 Catalog Number8370H-100S
Número de lote067688 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number8370H-100S
Número de lote117867 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2024 Catalog Number8370H-100S
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Embudo líquido desechable SteriWare™ > ItemDescription: Sí
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.