Learn More
Sampling Systems™ Cuchara Volumétrica Desechable SteriWare™
Capaz de utilizarse directamente desde la bolsa con su diseño en bolsas individuales. La Cuchara Volumétrica Desechable Sampling Systems™ SteriWare™ permite medir volúmenes pequeños con precisión.
Marca: Sampling Systems™ 8640H-20S
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Disponibles en diversos tamaños
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Cuchara Volumétrica | |
20 mL | |
Estéril | |
180 mm |
HDPE | |
Sí | |
43 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
120418 | Certificado de análisis | 26/03/2025 | 8640H-20S |
117326 | Certificado de análisis | 12/02/2024 | 8640H-20S |
120418 | Certificado de conformidad | 26/03/2025 | 8640H-20S |
119825 | Certificado de conformidad | 11/11/2024 | 8640H-20S |
116253 | Certificado de calidad | 18/12/2023 | 8640H-20S |
Estas Cucharas Volumétricas no son dispositivos de medición certificados. Se requiere la verificación del usuario.