Learn More
Buerkle™ Cucharas para Muestras Biológicas SteriPlast™
Fabricado a partir de materias primas renovables y puede reciclarse completamente. Las cucharas para muestras biológicas SteriPlast™ todavía tienen todas las propiedades adecuadas del polietileno convencional. La cuchara de muestras es ideal para polvos, granulados y pastas.
Marca: Buerkle™ 5379-1001
Descripción
- Cuchara de diseño ergonómico
- Producto y envase de materias primas renovables
- Fabricada en "" PE verde, blanco
- Reciclable/Desechable
- Envasadas individualmente y esterilizadas por rayos gamma
- Producción y embalaje según la clase 7 de sala limpia
- Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
Especificaciones
Pala | |
No esterilizable en autoclave | |
Estéril | |
Blanco |
Polietileno verde (hecho de materias primas renovables) | |
25 mL | |
Ergonómico | |
141 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Buerkle LaboPlast Steriplast Bio Disposable Scoop
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
250446 | Certificado de conformidad | 11/03/2025 | 5379-1001 |
241414 | Certificado de conformidad | 29/04/2024 | 5379-1001 |
232786 | Certificado de conformidad | 12/07/2023 | 5379-1001 |
215182 | Certificado de conformidad | 18/03/2022 | 5379-1001 |
224324 | Declaration of Conformity | 07/11/2022 | 5379-1001 |