Learn More
Sampling Systems™ Fórceps SteriWare™ (pinzas pequeñas)
Nuestros fórceps SteriWare™ de un solo uso (pinzas pequeñas) están completamente fabricados en una sala limpia para garantizar la pulcritud. Vienen con documentación completa que confirma el uso alimentario y la esterilidad.
Marca: Sampling Systems™ 8630A-115
Descripción
- Nuestros fórceps desechables están disponibles en versiones estériles y no estériles.
- Son adecuados para levantar y mover objetos pequeños, como pastillas, muestras, etc.
- Las asas tienen ondulaciones moldeadas para darle un agarre extra.
- Estas pinzas pequeñas ligeras son adecuadas para aplicaciones alimentarias, químicas, farmacéuticas o cosméticas.
- Estas pinzas pequeñas se pueden usar directamente desde la bolsa.
- Las pinzas pequeñas estériles se han procesado mediante radiación gamma.
- Hechas de PS de uso alimentario.
- Cumple con los últimos requisitos de la FDA y la UE.
- Sin EEB/EET
- Para evitar la contaminación, se han fabricado y luego se han empaquetado en una sala limpia de clase 7.
- Vienen con documentación completa que confirma el uso alimentario y la esterilidad.
Especificaciones
Poliestireno | |
115 mm | |
Estéril | |
Bolsa |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
070588 | Certificado de conformidad | 08/12/2022 | 8630A-115 |