Learn More
Thermo Scientific™ Almacenes
Organice los suministros y ahorre valioso espacio de sobremesa con estos espacios de almacenamiento de seis o nueve cajones. Solicite un armario vacío o uno totalmente equipado con viales y cierres.
Marca: Thermo Scientific™ C4000-MS
38.34 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Organice sus suministros y ahorre un valioso espacio en la mesa gracias a los espacios de almacenamiento para viales con rosca de boca ancha Thermo Scientific™ National™ de 8 mm. Los espacios de almacenamiento están disponibles en modelos de seis y nueve cajones. El mini espacio de almacenamiento de seis cajones tiene capacidad para 500 viales y cierres; el espacio de almacenamiento de nueve cajones de tamaño completo tiene capacidad para 2000 viales y cierres. Solicite un armario vacío o uno totalmente equipado con viales y cierres.
- El espacio de almacenamiento mini tiene 6 cajones; 5 cajones tienen capacidad para 1 paquete de viales cada uno y 1 cajón tiene capacidad para 500 tapones DP precolocados.
- El espacio de almacenamiento de tamaño completo tiene 9 cajones profundos con una capacidad de 2000 viales y tapones DP precolocados.
- Los espacios de almacenamiento organizan los suministros y ahorran espacio de sobremesa.
- El miniespacio permite el reaprovisionamiento mientras se consume el producto
Especificaciones
Mini almacén de seis cajones, solo armario | |
Cabinet Only | |
1 Ea. | |
Miniespacio de almacenamiento de 6 cajones, solo armario |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.