Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de Inconel de pared recta
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 036012.KT
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15476145
  • 94.97€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pared recta
55mL
Crisol de Inconel
Inconel
Exterior: 46mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Crisol de Inconel de pared recta > 1each