Learn More
Corning Pipetas serológicas desechables envasadas individualmente en papel/plástico Stripette™, paquete de sala limpia
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Envasadas con una técnica de “sala limpia” para una mejora notable en seguridad y comodidad. Las pipetas serológicas desechables envasadas individualmente en papel/plástico Corning™ Stripette™ son ideales para plantas de producción de fármacos y vacunas celulares u otras salas limpias de laboratorio.
Marca:  Corning 7000
460.47 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10417163
  • 517.81€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las pipetas envasadas con triple bolsa Corning suponen una revolución en materia de seguridad y comodidad. Este extraordinario envase es ideal para instalaciones de producción de vacunas y fármacos basadas en células, u otras salas limpias de laboratorio.
  • Triple bolsa
  • Cada pipeta se envasa individualmente en un papel o plástico fácil de abrir
  • No hay necesidad de descontaminarlas rociándolas con alcohol
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10–6
Nota: Las Stripettes envasadas en triple bolsa ofrecen las mismas ventajas y características de producto que las Stripettes estándar, excepto en lo que se refiere a su esterilidad y su embalaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±2%
Poliestireno
Sí
13,7 in
Triple bolsa
Azul
34,8 cm
Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Estéril
1 ml
Redondo
3,38 oz
100 ml
Pipeta serológica
Documentos
Product Information
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote32924008 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha18/04/2025 Catalog Number7000
Número de lote27024032 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha11/02/2025 Catalog Number7000
Número de lote22924039 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha28/01/2025 Catalog Number7000
Número de lote23124014 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha17/12/2024 Catalog Number7000
Número de lote22924006 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha14/11/2024 Catalog Number7000
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning Pipetas serológicas desechables envasadas individualmente en papel/plástico Stripette™, paquete de sala limpia > 100 ml