Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice estos viales de vidrio con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™ de 6, 10 y 20 ml, rendimiento de nivel 3, en sus análisis de gases volátiles.
Marca: Thermo Scientific™ 6PCV6-1F
39.09 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice los viales de vidrio con espacio de cabeza con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 3, en sus análisis de gases volátiles. Disponibles en formatos de vidrio transparente de 6, 10 y 20 ml. Estos viales con espacio de cabeza están fabricados para soportar temperaturas y presiones internas más elevadas, necesarias para los análisis de gases volátiles. Se trata de un vial de rendimiento de nivel 3, lo que significa que está diseñado para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático. Los viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y Japón. Utilice septos y tapones de rosca de 20 mm para sellar estos viales con espacio de cabeza. Compre al por mayor para ahorrar más.
Características
Elija entre base redonda o plana
- Los viales de base redonda son compatibles con la mayoría de los muestreadores automáticos y son más fáciles de manejar por los brazos robóticos que levantan el vial de la bandeja
- Los viales de base plana maximizan la eficacia del calentamiento en el muestreo manual del espacio de cabeza y son necesarios para su uso en algunos modelos de instrumentos
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
- Se identifican mediante tres ondas en el vial
- Cómoda etiqueta para escribir
- Adecuado para aplicaciones de GC y espectrometría de masas (MS)
- Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Vidrio transparente | |
100/paq. | |
Fondo plano | |
6 mL | |
38 mm | |
Vial de vidrio para encapsular con espacio de cabeza, nivel 3 | |
5 mL |
Level 3 | |
20 mm | |
SureSTART nivel 3 | |
Tapón para encapsular | |
Certificación de especificación | |
Sí |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
16Hours
15Minutes
23Seconds
1 -
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Days
91Hours
15Minutes
23Seconds
1New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
47Hours
15Minutes
23Seconds
1New Offer Ahorre hasta un 70%