Learn More
Corning Pipetas serológicas desechables envasadas individualmente en papel/plástico Stripette™, paquete de sala limpia
Envasadas con una técnica de “sala limpia” para una mejora notable en seguridad y comodidad. Las pipetas serológicas desechables envasadas individualmente en papel/plástico Corning™ Stripette™ son ideales para plantas de producción de fármacos y vacunas celulares u otras salas limpias de laboratorio.
Marca: Corning 7016
218.19 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
Las pipetas envasadas con triple bolsa Corning suponen una revolución en materia de seguridad y comodidad. Este extraordinario envase es ideal para instalaciones de producción de vacunas y fármacos basadas en células, u otras salas limpias de laboratorio.
- Triple bolsa
- Cada pipeta se envasa individualmente en un papel o plástico fácil de abrir
- No hay necesidad de descontaminarlas rociándolas con alcohol
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10–6
Nota: Las Stripettes envasadas en triple bolsa ofrecen las mismas ventajas y características de producto que las Stripettes estándar, excepto en lo que se refiere a su esterilidad y su embalaje.
Especificaciones
±2% | |
Poliestireno | |
Sí | |
13,54 in | |
Redondo | |
0,84 oz | |
34,4 cm | |
Sí |
Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa | |
Estéril | |
0,2 ml | |
10 ml | |
Triple bolsa | |
25 ml | |
Pipeta serológica |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora