Learn More
Estireno, 99 %, estable con 10-15 ppm de 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Styrene is used in the preparation of polystyrene which finds application in rigid foodservice containers, automobile body panels, wind turbine parts, boats, compact disc (CD) cases, envelope windows and many other products. Other uses include refrigerator liners, medical devices and small household appliances. It is used as a precursor for the preparation of styrene-butadiene rubber, styrene-butadiene latex, styrene-isoprene-styrene (SIS), styrene-divinylbenzene (S-DVB) and styrene-acrylonitrile resin (SAN), which are used in rubber, plastic, insulation, fiberglass, pipes, automobile and boat parts, food containers and carpet backing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El estireno se utiliza en la preparación de poliestireno, que se usa en recipientes rígidos para alimentos, paneles de carrocería de automóviles, partes de turbinas eólicas, barcos, cajas de discos compactos (CD), ventanas de los sobres y muchos otros productos. Otros de sus usos se producen en revestimientos para refrigeradores, dispositivos médicos y pequeños electrodomésticos. Se utiliza como precursor para la preparación del caucho de butadieno-estireno, látex de butadieno-estireno, estireno-isopreno-estireno (SIS), estireno-divinilbenceno (S-DVB) y resina de estireno-acrilonitrilo (SAN), que se utilizan en piezas de caucho, plástico, aislamiento, fibra de vidrio, tuberías, automóviles y barcos, recipientes de alimentos y parte posterior de las alfombras.
Solubilidad
Miscible con disulfuro de carbono, éter, metanol, benceno, tolueno, etanol, n-heptano, tetracloruro de carbono y acetona. No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes y cobre.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Styrene |
Nombre de nota | stabilized with 10 to 15ppm 4-tert-butylcatechol |
Punto de fusión | -31°C |
Densidad | 0.906 |
pH | Neutral |
Punto de ebullición | 145°C to 146°C |
Temperatura de inflamación | 31°C (88°F) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.546 |
Cantidad | 500 mL |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10234723 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A18481.0F,A18481.AE,A18481.AP |
10245503 | Certificado de análisis | 13/11/2023 | A18481.0F,A18481.AE,A18481.AP |
10245502 | Certificado de análisis | 13/11/2023 | A18481.0F,A18481.AE,A18481.AP |
10235936 | Certificado de análisis | 13/11/2023 | A18481.0F,A18481.AE,A18481.AP |
10235935 | Certificado de análisis | 13/10/2023 | A18481.0F,A18481.AE,A18481.AP |
Seguridad y manipulación
- Styrene
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P331-NO provocar el vómito.
- MIXTURE LIST-Contém: Styrene